CAS RN 38028-40-9
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
trans-5,6-Dihydrodihydroxynaphthol, TRC
CAS: 38028-40-9 Molekylær formel: C10H10O3 Molekylvægt (g/mol): 178.18 Synonym: trans-1,2-Dihydro-1,2,5-trihydroxynaphthalin,1,2-Dihydro-1,2,5-naphthalenetriol IUPAC navn: (1S,2S)-1,2-dihydronaphthalene-1,2,5-triol SMIL: O[C@H]1C=Cc2c(O)cccc2[C@@H]1O