Få mere at vide
trans-4-Phenyl-3-buten-2-one, TRC
Artikelnummer. 30420375
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30420375 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30420375 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP319580250MG
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1896-62-4
Molekylær formel C10H10O
Molekylvægt (g/mol) 146.19
Synonym (3E)-4-Phenyl-3-buten-2-one, (E)-4-Phenyl-3-buten-2-one, (E)-Benzalacetone, (E)-Benzylideneacetone, (E)-Methyl Styryl Ketone, Methyl (E)-2-Phenylethenyl Ketone, Methyl trans-Styryl Ketone, trans-1-Phenylbut-1-en-3-one, trans-4-Phenyl-3-buten-2-one, trans-4-Phenyl-3-butene-2-one, trans-Benzalacetone, trans-Benzylideneacetone, trans-Phenylvinyl Methyl Ketone
IUPAC navn (E)-4-phenylbut-3-en-2-one
SMIL CC(=O)\C=C\c1ccccc1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale trans-4-Phenyl-3-buten-2-one
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C10H10O/c1-9(11)7-8-10-5-3-2-4-6-10/h2-8H,1H3/b8-7+
Formel vægt 146.0732