Få mere at vide
trans-4-Phenyl-3-buten-2-one, 99%
Artikelnummer. 10279823 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
50 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10279823 50 g Glasflaske 50g
10269443 100 g Glasflaske 100g
10377770 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10279823 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 164520500
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1896-62-4 | C10H10O | 146.19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1896-62-4
Molekylær formel C10H10O
Molekylvægt (g/mol) 146.19
MDL nummer MFCD00008779
InChI nøgle BWHOZHOGCMHOBV-BQYQJAHWSA-N
Synonym benzalacetone, benzylideneacetone, methyl styryl ketone, 4-phenylbut-3-en-2-one, acetocinnamone, 4-phenyl-3-buten-2-one, e-4-phenylbut-3-en-2-one, benzylidene acetone, trans-benzalacetone, benzalaceton
PubChem CID 637759
ChEBI CHEBI:78399
IUPAC navn (E)-4-phenylbut-3-en-2-on
SMIL CC(=O)C=CC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale trans-4-Phenyl-3-buten-2-one
Navn note 99%
Smeltepunkt 38.5°C to 41°C
Farve Gul
Kogepunkt 260°C to 262°C
Flammepunkt 122°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H5CH=CHCOCH3
Mængde 50 g
Beilstein 07, 364
Merck Index 15, 1140
Opløselighedsinformation Solubility in water: negligible. Other solubilities: freely soluble in alcohol,benzene,chloroform and,ether
Formel vægt 146.19
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • trans-4-Phenyl-3-buten-2-one
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: trans-4-Phenyl-3-buten-2-one