Få mere at vide
trans-4-methylcyclohexanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11440531
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11440531 5 g 5g
11450531 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11440531 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20054.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7731-29-5 | C7H14O | 114.188 g/mol
trans-4-Methylcyclohexanol bruges til at fremstille 4-methylcyclohexylnitrit til at studere de laser-inducerede fluorescens (LIF) excitationsspektre af 4-methylcyclohexoxy- og d11-cyclohexoxyradikaler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser trans-4-Methylcyclohexanol bruges til at fremstille 4-methylcyclohexylnitrit til
at studere de laserinducerede fluorescens (LIF) excitationsspektre af 4-methylcyclohexoxy- og d11-cyclohexoxyradikaler.
Opløselighed Lidt opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7731-29-5
Molekylær formel C7H14O
Molekylvægt (g/mol) 114.188
MDL nummer MFCD00064171
InChI nøgle MQWCXKGKQLNYQG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methylcyclohexanol, trans-4-methylcyclohexanol, cis-4-methylcyclohexanol, cyclohexanol, 4-methyl, 1-methyl-4-cyclohexanol, cyclohexanol, 4-methyl-, trans, methyl cyclohexanol, p-methylcyclohexanol, cyclohexanol, 4-methyl-, cis, trans 4-methyl cyclohexanol
PubChem CID 11524
IUPAC navn 4-methylcyclohexan-1-ol
SMIL CC1CCC(CC1)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale trans-4-Methylcyclohexanol
Tæthed 0.91
Kogepunkt 173°C to 175°C
Flammepunkt 72°C (162°F)
Brydningsindeks 1.455
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 114.19
Procent renhed 98%