Få mere at vide
trans-4-Methoxy-beta-nitrostyren, 98%
Description
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | trans-4-Methoxy-beta-nitrostyrene |
| Smeltepunkt | 86 °C til 88 °C |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 2047935 |
| IUPAC navn | 1-methoxy-4-[(E)-2-nitroethenyl]benzen |
| Formel vægt | 179.18 |
| Procent renhed | 98% |