Få mere at vide
trans-4-methoxy-beta-nitrostyren, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11480703
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11480703 5 g 5g
11490703 25 g 25g
11400713 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11480703 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12745.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 5576-97-6 | C9H9NO3 | 179.18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5576-97-6
Molekylær formel C9H9NO3
Molekylvægt (g/mol) 179.18
MDL nummer MFCD00024826
InChI nøgle JKQUXSHVQGBODD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methoxy-4-2-nitrovinyl benzene, 4-methoxy-beta-nitrostyrene, p-2-nitrovinyl anisole, trans-4-methoxy-beta-nitrostyrene, e-1-methoxy-4-2-nitrovinyl benzene, 2'-nitro vinyl anisole, 1-methoxy-4-e-2-nitroethenyl benzene, 1-4-methoxyphenyl-2-nitroethene, 1-4-methoxyphenyl-2-nitroethylene, 4-2-nitrovinyl anisole
PubChem CID 697963
SMIL COC1=CC=C(C=C[N+]([O-])=O)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale trans-4-Methoxy-beta-nitrostyrene
Smeltepunkt 86°C to 88°C
Mængde 5 g
Beilstein 2047935
IUPAC navn 1-methoxy-4-[(E)-2-nitroethenyl]benzen
Formel vægt 179.18
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • trans-4-Methoxy-beta-nitrostyrene
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: trans-4-Methoxy-beta-nitrostyrene