Få mere at vide
trans-4-Hydroxystilben, 98%
Artikelnummer. 10284920 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10284920 25 g 25g
10224880 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10284920 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 121930250
 Begrænset vare
På lager
CAS: 6554-98-9 | C14H12O | 196,25 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6554-98-9
Molekylær formel C14H12O
Molekylvægt (g/mol) 196.25
MDL nummer MFCD00002386
InChI nøgle QVLMUEOXQBUPAH-VOTSOKGWSA-N
Synonym trans-4-hydroxystilbene, 4-hydroxystilbene, 4-styrylphenol, 4-stilbenol, e-4-stilbenol, 4-2-phenylethenyl phenol, 4-2-phenylvinyl phenol, 4-e-2-phenylethenyl phenol, e-4-hydroxystilbene, stilben-4-ol
PubChem CID 5284650
ChEBI CHEBI:35101
IUPAC navn 4-[(E)-2-phenylethenyl]phenol
SMIL C1=CC=C(C=C1)C=CC2=CC=C(C=C2)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale trans-4-Hydroxystilbene
Navn note 98%
Smeltepunkt 185 °C til 189 °C
Analyseprocentområde 96,5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H5CH=CHC6H4OH
Mængde 25 g
Beilstein 06,693
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: opløselig i acetone, kloroform, benzen, opløselig i eddikesyre
Formel vægt 196.25
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • trans-4-Hydroxystilbene
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.