Få mere at vide
trans-4-decenal, 96%, kan fortsætte ca. 7% cis-isomer
Artikelnummer. 11377565
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11377565 25 g 25g
11367565 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11377565 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L05715.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 65405-70-1 | C10H18O | 154,253 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 65405-70-1
Molekylær formel C10H18O
Molekylvægt (g/mol) 154.253
MDL nummer MFCD00065447
InChI nøgle CWRKZMLUDFBPAO-VOTSOKGWSA-N
Synonym trans-4-decen-1-al, trans-4-decenal, e-4-decenal, e-dec-4-enal, 4-decenal, e, 4-decenal, unii-kz74b5801j, 4-decene-1-al, dec-4-enal, fema no. 3264
PubChem CID 5702654
IUPAC navn (E)-dec-4-enal
SMIL CCCCCC=CCCC=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale trans-4-Decenal
Tæthed 0.842
Kogepunkt 80 °C (4 mmHg)
Flammepunkt 85 °C (185 °F)
Assay Procent Noter kan forts.≈ 7 % cis-isomer
Brydningsindeks 1.445
Mængde 25 g
Beilstein 4230058
Formel vægt 154.25
Procent renhed 96%