Få mere at vide
trans-4-bromo-beta-nitrostyren, 99%
Artikelnummer. 11914591 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11914591 5 g Glasflaske 5g
11904591 1 g Glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11914591 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 440160050
 Begrænset vare
På lager
CAS: 5153-71-9 | C8H6BrNO2 | 228,05 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5153-71-9
Molekylær formel C8H6BrNO2
Molekylvægt (g/mol) 228.05
InChI nøgle LSGVHLGCJIBLMB-AATRIKPKSA-N
Synonym 1-bromo-4-2-nitrovinyl benzene, e-1-bromo-4-2-nitrovinyl benzene, 1-bromo-4-e-2-nitroethenyl benzene, trans-4-bromo-beta-nitrostyrene, benzene, 1-bromo-4-1e-2-nitroethenyl, beta-nitro-4-bromostyrene, 4-bromo-.beta.-nitrostyrene, e-4-bromo-beta-nitrostyrene, 1-bromo-4-e-2-nitrovinyl benzene
PubChem CID 688204
IUPAC navn 1-brom-4-[(E)-2-nitroethenyl]benzen
SMIL C1=CC(=CC=C1C=C[N+](=O)[O-])Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale trans-4-Bromo-β-nitrostyrene
Smeltepunkt 148,0 °C til 152,0 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Formel vægt 228.05
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver eller pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • trans-4-Bromo-beta-nitrostyrene
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.