Få mere at vide
trans-4-Aminocyclohexanol, TRC
Artikelnummer. 30005806
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30005806 5 g
30005575 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30005806 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA6039955G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 27489-62-9
Molekylær formel C6 H13 N O
Molekylvægt (g/mol) 115.174
Synonym Cyclohexanol, 4-amino-, trans-, 4-trans-Aminocyclohexanol, 4-trans-Hydroxycyclohexylamine, trans-1,4-Cyclohexanolamine, trans-1-Amino-4-cyclohexanol, trans-1-Amino-4-hydroxycyclohexane, trans-4-Amino-1-cyclohexanol, trans-4-Hydroxycyclohexylamine
IUPAC navn 4-aminocyclohexanol
SMIL N[C@@H]1CC[C@@H](O)CC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale trans-4-Aminocyclohexanol
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C6H13NO/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h5-6,8H,1-4,7H2/t5-,6-
Formel vægt 115.0997