Få mere at vide
trans-4-aminocyclohexanol hydrochlorid, 97%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | trans-4-Aminocyclohexanol hydrochloride |
| Smeltepunkt | 225 °C til 230 °C |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 3909294 |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Formel vægt | 151.64 |
| Procent renhed | 97% |