Få mere at vide
trans-4-aminocyclohexanol, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
trans-4-Aminocyclohexanol bruges som råmateriale i organisk syntese og er et vigtigt mellemprodukt i syntesen af lægemidler såsom Ambroxol hydrochlorid. Det kan reagere med smørsyre-(2-chlor-ethylester) for at få smørsyre 4-amino-cyclohexylester. Denne reaktion kræver katalytisk middel Aspergillus niger lipase og opløsningsmiddel 2-methyl-butan-2-ol.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
trans-4-Aminocyclohexanol bruges som råmateriale i organisk syntese og er et vigtigt mellemprodukt i syntesen af lægemidler såsom Ambroxol hydrochlorid. Det kan reagere med smørsyre-(2-chlor-ethylester) for at få smørsyre 4-amino-cyclohexylester. Denne reaktion kræver katalytisk middel Aspergillus niger lipase og opløsningsmiddel 2-methyl-butan-2-ol.
Opløselighed Opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Air Sensitive. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | trans-4-Aminocyclohexanol |
| Smeltepunkt | 110°C to 113°C |
| Mængde | 5 g |
| FN nummer | UN3259 |
| Følsomhed | Air Sensitive |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water. |
| Formel vægt | 115.18 |
| Procent renhed | ≥98% |