Få mere at vide
trans-4-aminocyclohexanol, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11496096
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11496096 5 g 5g
11406106 25 g 25g
11416106 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11496096 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22365.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 27489-62-9 | C6H13NO | 115.176 g/mol
trans-4-Aminocyclohexanol bruges som råmateriale i organisk syntese og er et vigtigt mellemprodukt i syntesen af lægemidler såsom Ambroxol hydrochlorid. Det kan reagere med smørsyre-(2-chlor-ethylester) for at få smørsyre 4-amino-cyclohexylester. Denne reaktion kræver katalytisk middel Aspergillus niger lipase og opløsningsmiddel 2-methyl-butan-2-ol.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
trans-4-Aminocyclohexanol bruges som råmateriale i organisk syntese og er et vigtigt mellemprodukt i syntesen af lægemidler såsom Ambroxol hydrochlorid. Det kan reagere med smørsyre-(2-chlor-ethylester) for at få smørsyre 4-amino-cyclohexylester. Denne reaktion kræver katalytisk middel Aspergillus niger lipase og opløsningsmiddel 2-methyl-butan-2-ol.
Opløselighed Opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Air Sensitive. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 27489-62-9
Molekylær formel C6H13NO
Molekylvægt (g/mol) 115.176
MDL nummer MFCD00067698
InChI nøgle IMLXLGZJLAOKJN-UHFFFAOYSA-N
Synonym trans-4-aminocyclohexanol, 4-aminocyclohexanol, cis-4-aminocyclohexanol, cis-4-amino-cyclohexanol, cyclohexanol, 4-amino-, trans, 1r,4r-4-aminocyclohexan-1-ol, cyclohexanol, 4-amino, trans-4-hydroxycyclohexylamine, 1r,4r-4-aminocyclohexanol, aminocyclohexanol trans-4
PubChem CID 81293
IUPAC navn 4-aminocyclohexan-1-ol
SMIL C1CC(CCC1N)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale trans-4-Aminocyclohexanol
Smeltepunkt 110°C to 113°C
Mængde 5 g
FN nummer UN3259
Følsomhed Air Sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 115.18
Procent renhed ≥98%