Få mere at vide
trans-4-Aminocyclohexanol, 97%
Artikelnummer. 10133441 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10133441 5 g Glasflaske 5g
10683152 25 g Glasflaske 25g
11965281 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10133441 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 346680050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 27489-62-9 | C6H13NO | 115.17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 27489-62-9
Molekylær formel C6H13NO
Molekylvægt (g/mol) 115.17
InChI nøgle IMLXLGZJLAOKJN-UHFFFAOYSA-N
Synonym trans-4-aminocyclohexanol, 4-aminocyclohexanol, cis-4-aminocyclohexanol, cis-4-amino-cyclohexanol, cyclohexanol, 4-amino-, trans, 1r,4r-4-aminocyclohexan-1-ol, cyclohexanol, 4-amino, trans-4-hydroxycyclohexylamine, 1r,4r-4-aminocyclohexanol, aminocyclohexanol trans-4
PubChem CID 81293
IUPAC navn 4-aminocyclohexan-1-ol
SMIL C1CC(CCC1N)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale trans-4-Aminocyclohexanol
Smeltepunkt 108.0°C to 113.0°C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Formel vægt 115.17
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystaller
compliance-icons
Produktidentifikator
  • trans-4-Aminocyclohexanol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.