Få mere at vide
trans-4-(4-n-Pentylcyclohexyl)benzoic acid, 99%
Artikelnummer. 15483838
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15483838 5 g 5g
15473838 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15483838 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H57351.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 65355-30-8 | C18H26O2 | 274.404 g/mol
Det er blevet brugt til mellemliggende eller flydende krystaller.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det er blevet brugt til mellemliggende eller flydende krystaller
.
Opløselighed Lidt opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 65355-30-8
Molekylær formel C18H26O2
Molekylvægt (g/mol) 274.404
MDL nummer MFCD06208360
InChI nøgle YXKKMVGGPRVHIL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-4-pentylcyclohexyl benzoic acid, 4-trans-4-n-pentylcyclohexyl benzoic acid, 4-trans-4-pentylcyclohexyl benzoic acid, 4-1s,4r-4-pentylcyclohexyl benzoic acid, 4-pentyl-cyclohexyl benzoic acid, 4-pentyl cyclohexyl benzoic acid, yxkkmvggprvhil-shtzxodssa-n, 4-4-pentyl-cyclohexyl-benzoic acid, 4-trans-4-amylcyclohexyl benzoic acid
PubChem CID 3104716
IUPAC navn 4-(4-pentylcyclohexyl)benzoesyre
SMIL CCCCCC1CCC(CC1)C2=CC=C(C=C2)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale trans-4-(4-n-Pentylcyclohexyl)benzoic acid
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 274.4
Procent renhed 99%