Få mere at vide
trans-4-[[(2-Amino-3,5-dibromophenyl)methylene]amino]cyclohexanol (Ambroxol Impurity C), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | trans-4-[((E)-2-Amino-3,5-dibromobenzyliden)amino]cyclohexanol |
| Analyt- eller komponentnavne | trans-4-[((E)-2-Amino-3,5-dibromobenzyliden)amino]cyclohexanol |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| InChI formel | InChI=1S/C13H16Br2N2O/c14-9-5-8(13(16)12(15)6-9)7-17-10-1-3-11(18)4-2-10/h5-7,10-11,18H,1-4,16H2/b17-7+/t10-,11- |
| Løsningstype | Neat |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Mængde | 500 mg |
| Formel vægt | 373.9629 |
| Procent renhed | >95% |