Få mere at vide
trans-3-Chloro-beta-nitrostyrene, 97%
Artikelnummer. 15481079
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15481079 5 g 5g
15471079 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15481079 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H64053.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 37888-03-2 | C8H6ClNO2 | 183.591 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 37888-03-2
Molekylær formel C8H6ClNO2
Molekylvægt (g/mol) 183.591
MDL nummer MFCD00175518
InChI nøgle GXQRAWTWDNHGBS-SNAWJCMRSA-N
Synonym 1-chloro-3-2-nitrovinyl benzene, e-1-chloro-3-2-nitrovinyl benzene, 1-3-chlorophenyl-2-nitroethene, trans-3-chloro-beta-nitrostyrene, beta-nitro-3-chlorostyrene, trans-1-chloro-3-2-nitro-vinyl-benzene, 1-chloro-3-e-2-nitrovinyl benzene, trans-1-3-chlorophenyl-2-nitroethene, cyto9f2, trans-3-chloro-, a-nitrostyrene
PubChem CID 5702314
IUPAC navn 1-chlor-3-[(E)-2-nitroethenyl]benzen
SMIL C1=CC(=CC(=C1)Cl)C=C[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale trans-3-Chloro-beta-nitrostyrene
Smeltepunkt 48°C to 52°C
Farve Gul
Mængde 5 g
Beilstein 2087804
Formel vægt 183.59
Procent renhed 97%
Fysisk form Pulver