Få mere at vide
trans-2-Pentenal, 96%
Artikelnummer. 11392376
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11392376 5 g 5g
11302386 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11392376 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L06108.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1576-87-0 | C5H8O | 84,118 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1576-87-0
Molekylær formel C5H8O
Molekylvægt (g/mol) 84.118
MDL nummer MFCD00009615
InChI nøgle DTCCTIQRPGSLPT-ONEGZZNKSA-N
Synonym trans-2-pentenal, 2-pentenal, e-2-pentenal, e-pent-2-enal, 3-ethylacrolein, pent-2-enal, 2-pentenal, e, 2-e-pentenal, 3-ethyl-2-propenal, e-pent-2-en-1-al
PubChem CID 5364752
IUPAC navn (E)-pent-2-enal
SMIL CCC=CC=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale trans-2-Pentenal
Tæthed 0.86
Kogepunkt 125 °C
Flammepunkt 22 °C (71 °F)
Lugt Frugtlignende
Brydningsindeks 1.443
Mængde 5 g
FN nummer UN1989
Beilstein 1719742
Følsomhed Luftfølsom
Formel vægt 84.12
Procent renhed 96%