Få mere at vide
trans-2-Nonenal, 97%
Artikelnummer. 11489256
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11489256 5 g 5g
11499256 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11489256 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18108.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 18829-56-6 | C9H16O | 140,226 g/mol
trans-2-Nonenal reagerer med eddikesyrehydrazid for at producere eddikesyre-non-2-enyliden-hydrazid.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
trans-2-Nonenal reagerer med eddikesyrehydrazid for at producere eddikesyre non-2-enyliden-hydrazid.
Opløselighed
Opløselig i alkohol og olier. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Air Sensitive. Uforeneligt med luft, oxidationsmidler og varme. Beskyt mod varme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 18829-56-6
Molekylær formel C9H16O
Molekylvægt (g/mol) 140.226
MDL nummer MFCD00007012
InChI nøgle BSAIUMLZVGUGKX-BQYQJAHWSA-N
Synonym trans-2-nonenal, 2-nonenal, e-2-nonenal, e-non-2-enal, 3-hexylacrolein, 2-nonenal, 2e, beta-hexylacrolein, 2-nonenal, e, heptylideneacetaldehyde, alpha-nonenyl aldehyde
PubChem CID 5283335
IUPAC navn (E)-ikke-2-enal
SMIL CCCCCCC=CC=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale trans-2-Nonenal
Tæthed 0.846
Kogepunkt 98 °C til 100 °C (12 mmHg)
Flammepunkt 84 °C (184 °F)
Brydningsindeks 1.4403
Mængde 5 g
Følsomhed Luftfølsom
Merck Index 14,6676
Opløselighedsinformation Opløselig i alkohol og olier. Uopløselig i vand.
Formel vægt 140.22
Procent renhed 97%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • trans-2-Nonenal
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: trans-2-Nonenal