Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | trans-2-Nonenal |
| Navn note | 95% |
| CAS | 18829-56-6 |
| Farve | Farveløs til gul |
| Tæthed | 0.8400g/mL |
| Kogepunkt | 55 °C til 60 °C (0,3 mmHg) |
| Flammepunkt | 79 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 95% |
| Emballage | Glasflaske |
| Vis mere |