Få mere at vide
trans-2-Methyl-2-butenal, 97%
Artikelnummer. 11397985
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11397985 25 g 25g
11387985 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11397985 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L08113.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 497-03-0 | C5H8O | 84,118 g/mol
Tiglic aldehyd blev brugt i den kortfattede totalsyntese af 7-demethylpiericidin A11. Det blev brugt som startreagens under syntesen af alkyl-forgrenede tetraen-carbonhydrider, feromonkomponent til tørret frugtbille.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Tiglic aldehyd blev brugt i den kortfattede totalsyntese af 7-demethylpiericidin A11. Det blev brugt som startreagens under syntesen af alkyl-forgrenede tetraen-carbonhydrider, feromonkomponent til tørret frugtbille.
Opløselighed Opløselig
i
vand
Bemærkninger
Luftfølsom. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 497-03-0
Molekylær formel C5H8O
Molekylvægt (g/mol) 84.118
MDL nummer MFCD00006977
InChI nøgle ACWQBUSCFPJUPN-HWKANZROSA-N
Synonym tiglic aldehyde, trans-2-methyl-2-butenal, tiglaldehyde, 2-methylbut-2-enal, e-2-methylbut-2-enal, tiglic acid aldehyde, e-2-methyl-2-butenal, 2-butenal, 2-methyl-, e, tigaldehyde, trans, 2-butenal, 2-methyl-, 2e
PubChem CID 5321950
IUPAC navn (E)-2-methylbut-2-enal
SMIL CC=C(C)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale trans-2-Methyl-2-butenal
Tæthed 0.871
Kogepunkt 117 °C til 119 °C
Flammepunkt 18 °C (64 °F)
Lugt Frugtlignende
Brydningsindeks 1.448
Mængde 25 g
FN nummer UN1989
Beilstein 1698207
Følsomhed Luftfølsom
Opløselighedsinformation Vandopløselig
Formel vægt 84.12
Procent renhed 97%