Få mere at vide
trans-2-Hexenal, TRC
Artikelnummer. 30134432
Skift visning
Mængde:
50 g
100 g
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30134432 250 g
30134336 100 g
30008569 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30134432 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH294820250G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6728-26-3
Molekylær formel C6 H10 O
Molekylvægt (g/mol) 98.14
Synonym (E)-2-Hexenal, (2E)-2-Hexenal (ACI), 2-Hexenal, (E)- (8CI), Leaf aldehyde (6CI), (2E)-Hexenal, (E)-2-Hexen-1-al, (E)-2-Hexenal, (E)-Hex-2-enal, Green leaf aldehyde, trans-2-Hexen-1-al, trans-2-Hexenal
IUPAC navn (E)-hex-2-enal
SMIL CCC\C=C\C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale trans-2-Hexen-1-al
Mængde 250 g
InChI formel InChI=1S/C6H10O/c1-2-3-4-5-6-7/h4-6H,2-3H2,1H3/b5-4+
Formel vægt 98.0732