Få mere at vide
trans-2-Hexenal, 96%
Artikelnummer. 11454503
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11454503 25 g 25g
11464503 100 g 100g
11474503 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11454503 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11513.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6728-26-3 | C6H10O | 98.145 g/mol
trans-2-Hexenal bruges til evaluering af kvaliteten af beskyttet oprindelsesbetegnelse jomfruolivenolie ved headspace fastfase mikroekstraktionsgaskromatografi ved brug af flammeioniseringsdetektion og multivariat analyse. Det blev brugt i multikomponentmetoden til bestemmelse af lavmolekylære carbonylforbindelser i biologiske prøver.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
trans-2-Hexenal bruges til evaluering af kvaliteten af beskyttet oprindelsesbetegnelse jomfruolivenolie ved headspace fastfase mikroekstraktionsgaskromatografi ved brug af flammeioniseringsdetektion og multivariat analyse. Det blev brugt i multikomponentmetoden til bestemmelse af lavmolekylære carbonylforbindelser i biologiske prøver.
Opløselighed Ikke blandbar i vand
.
Noter
Opbevares ved 4 °C. Inkompatible materialer er baser, luft, oxidationsmidler, reduktionsmidler og varme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6728-26-3
Molekylær formel C6H10O
Molekylvægt (g/mol) 98.145
MDL nummer MFCD00007008
InChI nøgle MBDOYVRWFFCFHM-SNAWJCMRSA-N
Synonym trans-2-hexenal, 2-hexenal, leaf aldehyde, e-2-hexenal, e-hex-2-enal, 2-trans-hexenal, beta-propyl acrolein, hexylenic aldehyde, hex-2-en-1-al, 2-hexenal, e
PubChem CID 5281168
ChEBI CHEBI:28913
IUPAC navn (E)-hex-2-enal
SMIL CCCC=CC=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale trans-2-Hexenal
Tæthed 0.848
Kogepunkt 37°C to 38°C (8 mmHg)
Flammepunkt 38°C (100°F)
Lugt Sweet
Brydningsindeks 1.447
Mængde 25 g
FN nummer UN1988
Beilstein 1699684
Følsomhed Air sensitive
Opløselighedsinformation Not miscible in water.
Formel vægt 98.15
Procent renhed 96%