Få mere at vide
trans-2-decenal, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10195840 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25ml
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10195840 25 mL Glasflaske 25ml
1 options
Artikelnummer. 10195840 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 298190250
 Begrænset vare
På lager
CAS: 3913-81-3 | C10H18O | 154,25 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale trans-2-Decenal
Navn note 95%
CAS 3913-81-3
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.8400g/mL
Kogepunkt 78 °C til 80 °C (3,0 mmHg)
Flammepunkt 96 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 94% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C10H18O
Lineær formel CH3(CH2)6CH=CHCHO
Brydningsindeks 1,4510 til 1,46
MDL nummer MFCD00014679
Mængde 25 mL
Specifik vægtfylde 0.84
Synonym trans-2-decenal, e-dec-2-enal, 2-decenal, decenal, e-2-decenal, 3-heptylacrolein, decenaldehyde, decylenic aldehyde, 2-decenal, 2e, 2-decenal, e
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: opløselige i alkohol, propylenglycol, æterisk, olie
InChI nøgle MMFCJPPRCYDLLZ-CMDGGOBGSA-N
SMIL CCCCCCC\C=C\C=O
IUPAC navn (2E)-dec-2-enal
Molekylvægt (g/mol) 154.25
PubChem CID 5283345
Formel vægt 154.25
Procent renhed 95%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • trans-2-Decenal
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.