Få mere at vide
trans-2-Decenal, 95%
Artikelnummer. 11357625
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11357625 5 g 5g
11367625 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11357625 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L05901.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 3913-81-3 | C10H18O | 154.25 g/mol
trans-2-Decenal er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, lægemidler, agrokemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser trans-2-Decenal er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk
syntese, farmaceutiske produkter, agrokemikalier og farvestoffer.
Opløselighed
Ikke blandbar i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i godt lukket beholder. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3913-81-3
Molekylær formel C10H18O
Molekylvægt (g/mol) 154.25
MDL nummer MFCD00014679
InChI nøgle MMFCJPPRCYDLLZ-CMDGGOBGSA-N
Synonym trans-2-decenal, e-dec-2-enal, 2-decenal, decenal, e-2-decenal, 3-heptylacrolein, decenaldehyde, decylenic aldehyde, 2-decenal, 2e, 2-decenal, e
PubChem CID 5283345
SMIL CCCCCCC\C=C\C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale trans-2-Decenal
Tæthed 0.84
Kogepunkt 117°C (17 mmHg)
Flammepunkt 93°C (199°F)
Brydningsindeks 1.4565
Mængde 5 g
Beilstein 1704445
Opløselighedsinformation Not miscible in water.
IUPAC navn (E)-dec-2-enal
Formel vægt 154.25
Procent renhed 95%