Få mere at vide
trans-2, cis-6-nonadienal, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | trans-2, cis-6-Nonadienal |
| CAS | 557-48-2 |
| Molekylær formel | C9 H14 O |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 2,6-Nonadienal, (2E,6Z)-, 2,6-Nonadienal, (E,Z)- (8CI), 2,6-Nonadienal, trans,cis- (7CI), (2E,6Z)-2,6-Nonadienal, (2E,6Z)-2,6-Nonadienal, (2E,6Z)-Nona-2,6-dienal, (2E,6Z)-Nonadienal, (E,Z)-2,6-Nonadien-1-al, (E,Z)-2,6-Nonadienal, (E,Z)-2,6-Nonadienal, 2-trans-6-cis-Nonadienal, trans,cis-2,6-Nonadienal, trans-2,cis-6-Nonadienal |
| InChI formel | InChI=1S/C9H14O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10/h3-4,7-9H,2,5-6H2,1H3/b4-3-,8-7+ |
| SMIL | CC\C=C/CC\C=C\C=O |
| IUPAC navn | (2E,6Z)-nona-2,6-dienal |
| Molekylvægt (g/mol) | 138.21 |
| Formel vægt | 138.1045 |