Få mere at vide
trans-2,cis-6-nonadienal, 90+% (major isomer), resten hovedsageligt trans,trans-isomer
Artikelnummer. 11493917
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11493917 25 g 25g
11473917 1 g 1g
11483917 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11493917 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18356.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-12-2026
CAS: 557-48-2 | C9H14O | 138,21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 557-48-2
Molekylær formel C9H14O
Molekylvægt (g/mol) 138.21
MDL nummer MFCD00007009
InChI nøgle HZYHMHHBBBSGHB-ODYTWBPASA-N
Synonym trans-2,cis-6-nonadienal, violet leaf aldehyde, cucumber aldehyde, 2e,6z-nona-2,6-dienal, 2,6-nonadienal, 2e,6z, nona-2,6-dienal, e,z-2,6-nonadienal, 2e,6z-nonadienal, 2e,6z-nona-2,6-dien-1-al, 2-trans-6-cis-nonadienal
PubChem CID 643731
ChEBI CHEBI:7610
IUPAC navn (2E,6Z)-nona-2,6-dienal
SMIL CCC=CCCC=CC=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale trans-2,cis-6-Nonadienal
Tæthed 0.866
Kogepunkt 90 °C (4 mmHg)
Flammepunkt 76 °C (169 °F)
Assay Procent Noter resten hovedsageligt trans,trans-isomer
Brydningsindeks 1.474
Mængde 25 g
Følsomhed Luftfølsom
Formel vægt 138.2
Procent renhed ≥90%