Få mere at vide
trans-2-(Boc-amino)cyclohexanecarboxylic acid, 97%
Artikelnummer. 15426926
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15426926 250 mg 250mg
15428608 1 g 1g
15438608 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15426926 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H62007.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 209128-50-7 | C12H21NO4 | 243.303 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 209128-50-7
Molekylær formel C12H21NO4
Molekylvægt (g/mol) 243.303
MDL nummer MFCD02094138
InChI nøgle QJEQJDJFJWWURK-RKDXNWHRSA-N
Synonym boc-1,2-trans-achc-oh, trans-2-tert-butoxycarbonyl amino cyclohexanecarboxylic acid, 1r,2r-boc-2-aminocyclohexane carboxylic acid, boc-trans-2-aminocyclohexanecarboxylic acid, trans-2-boc-amino cyclohexanecarboxylic acid, 1r,2r-2-tert-butoxycarbonyl amino cyclohexane-1-carboxylic acid, trans-1-t-butyloxycarbonyl-amino-cyclohexyl-2-carboxylic acid, pubchem24192, trans-2-boc-amino-cyclohexanecarboxylic acid
PubChem CID 1512488
IUPAC navn (1R,2R)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]cyclohexan-1-carboxylsyre
SMIL CC(C)(C)OC(=O)NC1CCCCC1C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale trans-2-(Boc-amino)cyclohexanecarboxylic acid
Mængde 250 mg
Formel vægt 243.29
Procent renhed 97%
Fysisk form Fast stof