accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CH3CCH3OOHNOHO

CAS RN 209128-50-7

IUPAC Navn: 2-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}cyclohexane-1-carboxylic acid
Synonymer: 2-[(tert-butoxycarbonyl)amino]cyclohexane-1-carboxylic acid
Molekylvægt (g/mol): 243.3
Molekylformel: C12H21NO4
InChi Key: QJEQJDJFJWWURK-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CC(C)(C)OC(=O)NC1CCCCC1C(O)=O
Mængde 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater

Snævre resultater

  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)