Få mere at vide
trans-2-(4-chlorphenyl)vinylboronsyre, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10351720 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10351720 1 g Glasflaske 1g
10505490 10 g Glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10351720 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 431340010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 154230-29-2 | C8H8BClO2 | 182.41 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 154230-29-2
Molekylær formel C8H8BClO2
Molekylvægt (g/mol) 182.41
MDL nummer MFCD02093767
InChI nøgle HWSDRAPTZRYXHN-AATRIKPKSA-N
Synonym trans-2-4-chlorophenyl vinylboronic acid, 4-chlorostyryl boronic acid, e-2-4-chlorophenyl ethenyl boronic acid, e-4-chlorostyrylboronic acid, boronic acid, 1e-2-4-chlorophenyl ethenyl, e-2-4-chlorophenyl ethenylboronic acid, trans-2-4-chlorophenyl ethenylboronic acid, rarechem al ba 0169, e-2-4-chlorophenyl vinyl boronic acid, 4-chlorostyrylboronic acid
PubChem CID 642694
IUPAC navn [(E)-2-(4-chlorphenyl)ethenyl]borsyre
SMIL OB(O)\C=C\C1=CC=C(Cl)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale trans-2-(4-chlorophenyl)vinylboronic acid
Smeltepunkt 133.0°C to 134.0°C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 182.41
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • trans-2-(4-Chlorophenyl)vinylboronic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.