Få mere at vide
trans-2-(4-brombenzoyl)-1-cyclohexancarboxylsyre, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10572461 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10572461 1 g Glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10572461 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 298690010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-01-2027
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale trans-2-(4-Bromobenzoyl)-1-cyclohexanecarboxylic acid
Navn note 98%
CAS 212757-09-0
Smeltepunkt 163 °C til 169 °C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C14H15O3Br
MDL nummer MFCD00800528
Mængde 1 g
Synonym 1r,2r-2-4-bromobenzoyl cyclohexane-1-carboxylic acid, trans-2-4-bromobenzoyl-1-cyclohexane-carboxylic acid, trans-2-4-bromobenzoyl cyclohexanecarboxylic acid, trans-2-4-bromobenzoyl-1-cyclohexane-carboxylic acid, 98, 1r,2r-2-4-bromophenyl carbonyl cyclohexanecarboxylic acid, 1r,2r-2-4-bromobenzoyl cyclohexanecarboxylic acid, cyclohexanecarboxylicacid, 2-4-bromobenzoyl-, 1r,2r-rel
InChI nøgle OVZXXISOLDHARA-VXGBXAGGSA-N
SMIL C1CCC(C(C1)C(=O)C2=CC=C(C=C2)Br)C(=O)O
IUPAC navn (1R,2R)-2-(4-brombenzoyl)cyclohexan-1-carboxylsyre
Molekylvægt (g/mol) 311.17
PubChem CID 2725095
Formel vægt 311.17
Procent renhed 98%
Fysisk form Fint krystallinsk pulver