Få mere at vide
trans-1,4-cyclohexandimethanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10209740 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
250g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10209740 250 g Glasflaske 250g
1 options
Artikelnummer. 10209740 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 406062500
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3236-48-4 | C8H16O2 | 144.21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale trans-1, 4-Cyclohexanedimethanol
Navn note 98%
CAS 3236-48-4
Smeltepunkt 61°C to 66°C
Farve Hvid
Tæthed 1.0200g/mL
Flammepunkt >109°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C8H16O2
MDL nummer MFCD00001512,MFCD00066360
Mængde 250 g
Specifik vægtfylde 1.02
Synonym 1,4-cyclohexanedimethanol, trans-1,4-cyclohexanedimethanol, chdm, 1,4-bis hydroxymethyl cyclohexane, rikabinol dm, cyclohexane-1,4-dimethanol, 1,4-chidm, 1,4-dimethylolcyclohexane, 4-hydroxymethyl cyclohexyl methanol, 1,4-cyclohexanedimethanol, cis
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble in water
InChI nøgle YIMQCDZDWXUDCA-UHFFFAOYSA-N
SMIL OCC1CCC(CO)CC1
IUPAC navn [4-(hydroxymethyl)cyclohexyl]methanol
Molekylvægt (g/mol) 144.21
PubChem CID 7735
Formel vægt 144.21
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • trans-1,4-Cyclohexanedimethanol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.