Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | trans-1, 2-Dibenzoylethylene |
| Navn note | 97% |
| Smeltepunkt | 108,0 °C til 112,0 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 96% min. (GC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Lineær formel | C6H5COCH=CHCOC6H5 |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 07, IV, 2578 |
| Fieser | 01,195 |
| Vis mere |