Få mere at vide
trans-1,2-Cyclohexanediol, 98%
Artikelnummer. 11307136
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11307136 25 g 25g
11317136 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11307136 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L07088.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1460-57-7 | C6H12O2 | 116.16 g/mol
trans-1,2-cyclohexandiol anvendes som et organisk kemisk syntesemellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
trans-1,2-cyclohexandiol anvendes som et organisk kemisk syntesemellemprodukt.
Opløselighed Opløselig i chloroform og methanol
.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1460-57-7
Molekylær formel C6H12O2
Molekylvægt (g/mol) 116.16
MDL nummer MFCD00063611
InChI nøgle PFURGBBHAOXLIO-PHDIDXHHSA-N
Synonym trans-1,2-cyclohexanediol, trans-cyclohexane-1,2-diol, 1r,2r-cyclohexane-1,2-diol, 1r,2r-trans-1,2-cyclohexanediol, 1,2-cyclohexanediol, 1r,2r-rel, trans-1,2-dihydroxycyclohexane, 1,2-cyclohexanediol, trans, l6tj aq bq&&trans, trans-1,2-cyclohexandiol, 1r,2r-1,2-cyclohexanediol
PubChem CID 92886
ChEBI CHEBI:16931
IUPAC navn (1R,2R)-cyclohexan-1,2-diol
SMIL O[C@@H]1CCCC[C@H]1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale trans-1,2-Cyclohexanediol
Smeltepunkt 101°C to 106°C
Kogepunkt 231°C to 233°C
Flammepunkt 134°C (273°F)
Mængde 25 g
Beilstein 3193810
Opløselighedsinformation Soluble in chloroform and methanol.
Formel vægt 116.16
Procent renhed 98%