Få mere at vide
trans-1,2-cyclohexandiol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10685022 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10685022 50 g Glasflaske 50g
10246020 10 g Glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10685022 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 161650500
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1460-57-7 | C6H12O2 | 116.16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1460-57-7
Molekylær formel C6H12O2
Molekylvægt (g/mol) 116.16
MDL nummer MFCD00063611
InChI nøgle PFURGBBHAOXLIO-PHDIDXHHSA-N
Synonym trans-1,2-cyclohexanediol, trans-cyclohexane-1,2-diol, 1r,2r-cyclohexane-1,2-diol, 1r,2r-trans-1,2-cyclohexanediol, 1,2-cyclohexanediol, 1r,2r-rel, trans-1,2-dihydroxycyclohexane, 1,2-cyclohexanediol, trans, l6tj aq bq & trans, trans-1,2-cyclohexandiol, 1r,2r-1,2-cyclohexanediol
PubChem CID 92886
ChEBI CHEBI:16931
IUPAC navn (1R,2R)-cyclohexan-1,2-diol
SMIL O[C@@H]1CCCC[C@H]1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale trans-1, 2-Cyclohexanediol
Navn note 98%
Smeltepunkt 100°C to 104°C
Farve Hvid
Kogepunkt 117°C (17.0 Mbar)
Flammepunkt 134°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H10(OH)2
Mængde 50 g
Fieser 17,91
Opløselighedsinformation Solubility in water: 375g/L (20 c)
Viskositet 8 mPa.s (110°C)
Formel vægt 116.16
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver eller krystaller