Få mere at vide
Trametinib, MedChemExpress
Artikelnummer. 16494338
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16494338 10 mg
16450667 50 mg
16465256 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16494338 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY10999
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
MedChemExpress Trametinib (GSK1120212; JTP-74057) is an orally active MEK inhibitor that inhibits MEK1 and MEK2 with IC50s of about 2 nM. Trametinib activates autophagy and induces apoptosis.
Trametinib (GSK1120212
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Trametinib
CAS 871700-17-3
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C26H23FIN5O4
Mængde 10 mg
Synonym GSK1120212 JTP-74057
Opløselighedsinformation DMSO : 25 mg/mL (40.62 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMIL CC(NC1=CC=CC(N(C2=O)C(C(C(N2C3CC3)=O)=C(N4C)NC5=CC=C(C=C5F)I)=C(C4=O)C)=C1)=O
Molekylvægt (g/mol) 615.39
Formel vægt 615.39
Procent renhed 98.08%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease