Få mere at vide
Trametinib (DMSO solvate), MedChemExpress
Artikelnummer. 16460667
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16460667 50 mg -
16404348 10 mg 10mg
16475256 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16460667 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY10999A
MedChemExpress Trametinib (DMSO solvate) (GSK-1120212 (DMSO solvate);JTP-74057 (DMSO solvate)) is an orally active MEK inhibitor that inhibits MEK1 and MEK2 with IC50s of about 2 nM. Trametinib (DMSO solvate) activates autophagy and induces apoptosis.
Trametinib (DMSO solvate) (GSK-1120212 (DMSO solvate)
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Trametinib (DMSO solvate)
CAS 1187431-43-1
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C28H29FIN5O5S
Mængde 50 mg
Synonym GSK-1120212 (DMSO solvate) JTP-74057 (DMSO solvate)
Opløselighedsinformation DMSO : 69 mg/mL (99.49 mM; Need ultrasonic)
SMIL CN1C(C(C)=C(N(C(N(C2=O)C3CC3)=O)C4=CC=CC(NC(C)=O)=C4)C2=C1NC5=CC=C(C=C5F)I)=O.CS(C)=O
Molekylvægt (g/mol) 693.53
Formel vægt 693.53
Procent renhed 98.51%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease