Få mere at vide
Tralkoxidym, TRC
Artikelnummer. 17943385
Skift visning
Mængde:
250 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17943385 500 mg
17944645 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17943385 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT712403500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 87820-88-0
Molekylær formel C20 H27 N O3
Molekylvægt (g/mol) 329.43
Synonym 2-[1-(Ethoxyimino)propyl]-3-hydroxy-5-(2,4,6-trimethylphenyl)-2-cyclohexen-1-one (ACI), 2-[1-(Ethoxyimino)propyl]-3-hydroxy-5-mesitylcyclohex-2-enone, Achieve, Achieve (pesticide), FD 4026, Grasp, Grasp (cyclohexenone), ICI-A 604, ICIA 0604, PP 604, Splendor, Tralkoxydim
IUPAC navn 2-[(E)-N-ethoxy-C-ethylcarbonimidoyl]-3-hydroxy-5-(2,4,6-trimethylphenyl)cyclohex-2-en-1-one
SMIL CCO\N=C(/CC)\C1=C(O)CC(CC1=O)c2c(C)cc(C)cc2C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tralkoxydim
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C20H27NO3/c1-6-16(21-24-7-2)20-17(22)10-15(11-18(20)23)19-13(4)8-12(3)9-14(19)5/h8-9,15,22H,6-7,10-11H2,1-5H3/b21-16+
Formel vægt 329.1991