Få mere at vide
Bollé Safety Tracker sikkerhedsbriller
Artikelnummer. 12679220 Shop alle Bollé Safety produkter
Skift visning
Linsefarve:
Gul
Røg
Skygge 5
Linsebelægning:
Anti-dug, Ridsefast, Slagfast, UV-behandlet
Slagfast, Ridsefast, UV-behandlet
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Linsefarve Linsebelægning unitSize
12679220 Gul Anti-dug, Ridsefast, Slagfast, UV-behandlet Hver
12669220 Røg Anti-dug, Ridsefast, Slagfast, UV-behandlet Hver
12609230 Skygge 5 Slagfast, Ridsefast, UV-behandlet Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12679220 Leverandør Bollé Safety Leverandørnr. TRACPSJ
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    124.00 DKK
    108.43 DKK / Pakke med 1
    Spare 15.57 DKK
    12% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 21-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ultrakomfortabel, teknisk og giver beskyttelse mod alle mekaniske og kemiske risici.
  • Øvre beskyttelse.
  • Aftagelig skumforstærkning med indirekte ventilation.
  • Lavere beskyttelse.
  • Aftagelig justerbar rem.
  • Sideventilation.
  • Platinum™ belægning.
  • Tracker sikkerhedsbriller fås med en række fremhævede, certificerede egenskaber, herunder følgende (se specifikationer pr. model):
  • EN 166: Garanteret minimumsbestandighed af beskyttelsesbrillerne mod daglige risici, herunder tab af beskyttelsesbrillerne på jorden, ældning ved lyspåvirkning, udsættelse for varme eller korrosion osv.
  • EN 170, Risici i forbindelse med stråling - UV-beskyttelse: Beskyttelsen filtrerer ultraviolet stråling. Denne type beskyttelse anbefales især under aktiviteter, hvor kilden til ultraviolet stråling er fremherskende, såsom kviksølvdamplamper, aktiniske eller bakteriedræbende midler. Anvendelsesniveauer: 2-1.2, 2C-1.2 Linsefarve: Klar, blå, gul eller grøn. Tilføjelse af koden 'C' indikerer god farvegenkendelse af indehaveren.
  • EN 172, Solstrålingsrisici: Filterbeskyttelse til industriel solstråling. EN172-normen, der anbefales til udendørs arbejde, garanterer en beskyttelse på 99,99% mod ultraviolet solstråling. Anvendelsesniveauer: 5-3,1 (Polariseret) 5-2 (Twilight), 5-1,4 (ESP eller CSP), 5/1,1-1,4 (Kontrast), 5-2,5 og 5 til 4,1 (røg) Linsefarve: afhænger af linseteknologien.
  • EN 175, Standard for svejsning: Specificerer sikkerhedskrav og testmetoder relateret til øjen- og ansigtsbeskyttelsesudstyr, der anvendes til svejsning og tilhørende teknikker. Denne europæiske standard specificerer kravene og prøvningsmetoderne relateret til det personlige værnemidler, der bruges til at beskytte operatørens øjne og ansigt mod skadelig optisk stråling og andre specifikke risici på grund af sædvanlige svejse- eller skæreprocesser eller andre tilknyttede teknikker. Standarden specificerer beskyttelse, herunder ergonomiske aspekter, mod risici eller farer af forskellig art: stråling, antændelighed, mekaniske og elektriske risici. Denne standard definerer de anvendte termer og specificerer kravene til materialer, design og fremstilling.
  • Mekanisk risiko B - Middel energipåvirkning: Middel energipåvirkning, modstår en 6 mm, 0,86 g kugle ved 120 m/s
  • Mekanisk risiko F - Lavenergipåvirkning: Lavenergipåvirkning, modstår en 6 mm, 0,86 g kugle ved 45 m/s.
  • Mekanisk risiko T - Højhastighedspartikler ved ekstreme temperaturer: Bogstavet T, umiddelbart efter symbolet for mekanisk styrke, tillader brug for højhastighedspartikler ved ekstreme temperaturer.
  • Kemisk risiko 3: Kemisk beskyttelse mod væskedråber eller sprøjt. Beskyttelsesbriller, tilpassede briller med rem eller ansigtsskærm obligatorisk.
  • Kemisk risiko 4: Kemisk beskyttelse mod store støvpartikler> 5 mikron. Beskyttelsesbriller obligatorisk.
  • Platin™ belægning: Den nye eksklusive ridse- og tågebestandige belægning garanterer endnu mere sikkerhed, pålidelighed og komfort. Vaskbar (vand og sæbe), denne permanente belægning påført på begge sider af linsen gør den meget ridsefast og forsinker varigt udseendet af dug.
  • Optisk klasse: Klasse 1, kontinuerligt arbejde, slidt permanent.
  • CE, europæisk standard: Ramme mærket for at angive opfyldelse af CE-standard.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Linsebelægning Anti-dug, Ridsefast, Slagfast, UV-behandlet
Oversigt Model TRACPSJ
Certificeringer/overholdelse (Europa) EN166, EN170/2C-1.2, Mekanisk risiko B/F/T, Kemisk risiko 3/4, Optisk klasse 1, CE Europæisk Standard
Linsefarve Gul
Produkttype Sikkerhedsbriller
Til brug med (applikation) Indendørs/overskyet himmel, beskyttelse, kontinuerligt arbejde
Inkluderer Mikrofiberpose
nr. pr. sag 240/Cs.
nr. pr. pakke 1/pose, 10/Pk.
Vægt (metrisk) 53 g
Linse materiale Polycarbonat
Rammemateriale Polycarbonat
UV beskyttelse EN170/2C-1.2