Beskrivelse
- Øvre beskyttelse.
- Aftagelig skumforstærkning med indirekte ventilation.
- Lavere beskyttelse.
- Aftagelig justerbar rem.
- Sideventilation.
- Platinum™ belægning.
- Tracker sikkerhedsbriller fås med en række fremhævede, certificerede egenskaber, herunder følgende (se specifikationer pr. model):
- EN 166: Garanteret minimumsbestandighed af beskyttelsesbrillerne mod daglige risici, herunder tab af beskyttelsesbrillerne på jorden, ældning ved lyspåvirkning, udsættelse for varme eller korrosion osv.
- EN 170, Risici i forbindelse med stråling - UV-beskyttelse: Beskyttelsen filtrerer ultraviolet stråling. Denne type beskyttelse anbefales især under aktiviteter, hvor kilden til ultraviolet stråling er fremherskende, såsom kviksølvdamplamper, aktiniske eller bakteriedræbende midler. Anvendelsesniveauer: 2-1.2, 2C-1.2 Linsefarve: Klar, blå, gul eller grøn. Tilføjelse af koden 'C' indikerer god farvegenkendelse af indehaveren.
- EN 172, Solstrålingsrisici: Filterbeskyttelse til industriel solstråling. EN172-normen, der anbefales til udendørs arbejde, garanterer en beskyttelse på 99,99% mod ultraviolet solstråling. Anvendelsesniveauer: 5-3,1 (Polariseret) 5-2 (Twilight), 5-1,4 (ESP eller CSP), 5/1,1-1,4 (Kontrast), 5-2,5 og 5 til 4,1 (røg) Linsefarve: afhænger af linseteknologien.
- EN 175, Standard for svejsning: Specificerer sikkerhedskrav og testmetoder relateret til øjen- og ansigtsbeskyttelsesudstyr, der anvendes til svejsning og tilhørende teknikker. Denne europæiske standard specificerer kravene og prøvningsmetoderne relateret til det personlige værnemidler, der bruges til at beskytte operatørens øjne og ansigt mod skadelig optisk stråling og andre specifikke risici på grund af sædvanlige svejse- eller skæreprocesser eller andre tilknyttede teknikker. Standarden specificerer beskyttelse, herunder ergonomiske aspekter, mod risici eller farer af forskellig art: stråling, antændelighed, mekaniske og elektriske risici. Denne standard definerer de anvendte termer og specificerer kravene til materialer, design og fremstilling.
- Mekanisk risiko B - Middel energipåvirkning: Middel energipåvirkning, modstår en 6 mm, 0,86 g kugle ved 120 m/s
- Mekanisk risiko F - Lavenergipåvirkning: Lavenergipåvirkning, modstår en 6 mm, 0,86 g kugle ved 45 m/s.
- Mekanisk risiko T - Højhastighedspartikler ved ekstreme temperaturer: Bogstavet T, umiddelbart efter symbolet for mekanisk styrke, tillader brug for højhastighedspartikler ved ekstreme temperaturer.
- Kemisk risiko 3: Kemisk beskyttelse mod væskedråber eller sprøjt. Beskyttelsesbriller, tilpassede briller med rem eller ansigtsskærm obligatorisk.
- Kemisk risiko 4: Kemisk beskyttelse mod store støvpartikler> 5 mikron. Beskyttelsesbriller obligatorisk.
- Platin™ belægning: Den nye eksklusive ridse- og tågebestandige belægning garanterer endnu mere sikkerhed, pålidelighed og komfort. Vaskbar (vand og sæbe), denne permanente belægning påført på begge sider af linsen gør den meget ridsefast og forsinker varigt udseendet af dug.
- Optisk klasse: Klasse 1, kontinuerligt arbejde, slidt permanent.
- CE, europæisk standard: Ramme mærket for at angive opfyldelse af CE-standard.
Tekniske data
Tekniske data
| Linsebelægning | Anti-dug, Ridsefast, Slagfast, UV-behandlet |
| Oversigt | Model TRACPSF |
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | EN166, EN170, EN172/5-2.5, Mekanisk risiko B/F/T, Kemisk risiko 3/4, Optisk klasse 1, CE Europæisk Standard |
| Linsefarve | Røg |
| Produkttype | Sikkerhedsbriller |
| Til brug med (applikation) | Udendørs, beskyttelse, kontinuerligt arbejde |
| Inkluderer | Mikrofiberpose |
| nr. pr. sag | 240/Cs. |
| nr. pr. pakke | 1/pose, 10/Pk. |
| Vægt (metrisk) | 53 g |
| Vis mere |