Få mere at vide
Bollé Safety TRACKER II Svejsesikkerhedsbrille
Artikelnummer. 12699220 Shop alle Bollé Safety produkter
Skift visning
Linsefarve:
Svejseskærm 1.7
Svejseskærm 3
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Linsefarve Pakningsstørrelse
12699220 Svejseskærm 3 Hver
12689220 Svejseskærm 1.7 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12699220 Leverandør Bollé Safety Leverandørnr. TRACWPCC3
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    133.00 DKK
    116.13 DKK / Pakke med 1
    Spare 16.87 DKK
    12% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Ultrakomfortabel og teknisk, Tracker giver beskyttelse mod alle mekaniske risici og også kemiske risici, hvilket gør den unik i sikkerhedsbrillesortimentet.
  • Beskytter mod UV og infrarød stråling.
  • Udluftet ramme.
  • Høj slagfasthed (type B: 120 m/s).
  • Øvre beskyttelse.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Form 8-baseret kurve
    Tykkelse (metrisk) 2.2 mm
    Linsebelægning Ridsefast
    Linsefarve Svejseskærm 3
    Produkttype Svejsesikkerhedsbriller
    Til brug med (applikation) Til slibning og svejsning-lodning. Tilpasset let skæring.
    Ramme farve Sort, Grå
    Inkluderer Skum og rem - mikrofiberpose
    Transmissionsværdi 0.13
    Engangs Genanvendelig
    Linse materiale Polycarbonat
    Rammemateriale Polycarbonat
    Rammetype Hybrid