Få mere at vide
Bollé Safety TRACKER II Svejsesikkerhedsbrille
Artikelnummer. 12689220 Shop alle Bollé Safety produkter
Skift visning
Linsefarve:
Svejseskærm 1.7
Svejseskærm 3
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Linsefarve Pakningsstørrelse
12689220 Svejseskærm 1.7 Hver
12699220 Svejseskærm 3 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12689220 Leverandør Bollé Safety Leverandørnr. TRACWPCC2
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    141.65 DKK
    116.13 DKK / Pakke med 1
    Spare 25.52 DKK
    18% Slukket
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Ultrakomfortabel og teknisk, Tracker giver beskyttelse mod alle mekaniske risici og også kemiske risici, hvilket gør den unik i sikkerhedsbrillesortimentet.
  • Beskytter mod UV og infrarød stråling.
  • Udluftet ramme.
  • Høj slagfasthed (type B: 120 m/s).
  • Øvre beskyttelse.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Form 8-baseret kurve
    Tykkelse (metrisk) 2.2 mm
    Linsebelægning Ridsefast
    Linsefarve Svejseskærm 1.7
    Produkttype Svejsesikkerhedsbriller
    Til brug med (applikation) Til svejseassistenter. Tilpasset til brænderlodning og slaglodning.
    Ramme farve Sort, Grå
    Inkluderer Skum og rem - mikrofiberpose
    Transmissionsværdi 0.5
    Engangs Genanvendelig
    Linse materiale Polycarbonat
    Rammemateriale Polycarbonat
    Rammetype Hybrid