Få mere at vide
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-OCP I og II GC kolonner Artikelnummer.: 11571114
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-OCP I og II GC kolonner
Artikelnummer. 11571114 Shop alle Thermo Scientific produkter
60 m, 0.25 mm, 0.2 μm, TraceGOLD™ TG-OCP II, Hver
Længde (metrisk):
10 m
15 m
20 m
30 m
60 m
Diameter (metrisk):
0.1 mm
0.18 mm
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Filmtykkelse:
0.1 μm
0.14 μm
0.18 μm
0,2μ m
0.2 μm
0,25μ m
0.25 μm
0,32μ m
0.5 μm
Stationær fase:
TraceGOLD™ TG-OCP I
TraceGOLD™ TG-OCP II
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11571114
Brand: Thermo Scientific™ 260775710
Analyser klororganiske pesticider og herbicider med ultra lav blødning, overlegen følsomhed, fremragende topform og de højeste niveauer af reproducerbarhed.
Analyser klororganiske pesticider og herbicider med ultralav blødning, overlegen følsomhed, fremragende topform og de højeste niveauer af reproducerbarhed ved hjælp af Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-OCP I og TG-OCP II gaskromatografisøjler.
A Leap Forward in Performance with Low Bleed and Superior Inertness:
  • This low-bleed, stable column produces consistent results; the low baseline noise enables improved limits of detection with enhanced resolution of low level analytes.
  • Minimizing column bleed extends the interval between scheduled maintenance, leading to higher productivity.
  • Reducing column bleed increases reproducibility of the stationary phase over time, resulting in greater run-to-run and batch-to-batch reproducibility.
  • Superior inertness ensures excellent peak shape and sensitivity, especially for highly active or difficult-to-analyze compounds.
Redefining Your Expectations for Gas Chromatography:
  • Low bleed with excellent signal-to-noise ratio, sensitivity and mass spectral integrity
  • Fast analysis time to facilitate full separation of chlorinated pesticides
  • Ideal for U.S. EPA methods 8081, 608 and CLP
Proprietary Formulation Facilitates Analysis of Difficult Compounds:
  • The acidic nature of the silanol groups prevalent within many GC columns can result in the adsorption of basic compounds, which frequently leads to peak tailing.
  • In TraceGOLD GC columns, basic functional groups are bonded onto the column surface to reduce the effects of tailing and improve run-to-run reproducibility and sensitivity.
Recommended Use:
  • Organochlorine pesticides
  • Herbicides
Similar To:
  • Rtx™-CLPesticides
  • Rtx™-CLPesticides2
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Maks. Temperatur 340°C
Diameter (metrisk) 0.25 mm
Diameter (metrisk) Indvendig 0.25 mm
Stationær fase TraceGOLD™ TG-OCP II
Til brug med (applikation) GC/MS for Organochlorine Pesticides, GC/MS for Herbicides
Filmtykkelse 0.2 μm
Længde (metrisk) 60 m
Polaritet Non-Polar
Oversigt 60m x 0.25mm x 0.20um
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-OCP I og II GC kolonner >