Få mere at vide
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-POLAR GC-søjler
Artikelnummer. 10167614 Shop alle Thermo Scientific produkter
Længde (metrisk):
105 m
30 m
60 m
Diameter (metrisk) Indvendig:
0.25 mm
0.32 mm
Filmtykkelse:
0,1μ m
0,2μ m
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10167614
Brand: Thermo Scientific™ 260825020
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Omdefiner dine forventninger til GC-søjler med høj polaritet med Thermo Scientific TraceGold TG-POLAR søjler
Forfin dine forventninger til højpolaritet GC/MS med Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-POLAR søjler, som er specielt designet med en polymer og overfladebehandling for at overvinde traditionelle problemer med højpolaritetssøjler.
Udviklet til overlegen ydeevne
  • Meget polær fase, 90% biscyanopropyl/10% phenylcyanopropylpolysiloxan, ikke bundet
  • Stærkt dipolmoment og høj selektivitet for cis/trans-forbindelser eller forbindelser med konjugerede dobbeltbindinger
  • Svarende til USP G8 og G48
Applikationer:
  • Cis/Trans fedtsyre methylestere (FAMEs)
  • Dioxiner
Et spring fremad i ydeevne med lav blødning og overlegen træghed:
  • En stabil søjle med lav blødning giver ensartede resultater.
  • Lav baseline-støj muliggør forbedrede detektionsgrænser med forbedret opløsning af lav-niveau analytter.
  • Minimering af søjleudløb forlænger søjlens levetid, hvilket fører til højere produktivitet.
  • Reduktion af søjleblødning øger reproducerbarheden af den stationære fase over tid, hvilket resulterer i større run-to-run og batch-to-batch reproducerbarhed.
  • Overlegen intertness sikrer fremragende topform og følsomhed, især for meget aktive eller vanskelige at analysere forbindelser.
Alternative anvendelser:
  • Alkoholer
  • Aldehyder
  • Biodiesel –FAMEs
Ligner:
  • DB-23
  • HP-23
  • Rtx™™ -2330
  • SP™ -2330
  • SP™ -2380
  • SPB™ -2560
  • HP-88
  • Silar™™ 90c
  • CP-Sil 88 FAME
  • CP-Sil 88
  • BPX 70
  • BPX 90
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Maks. Temperatur 260/275 °C
Diameter (metrisk) 0.25 mm
Diameter (metrisk) Indvendig 0.25 mm
Produktlinje TraceGULD
Stationær fase TraceGOLD™ TG-Polar
USP type G8, G48
Til brug med (applikation) Dioxinanalyse, GC/MS for dioxiner
Filmtykkelse 0,2μ m
Længde (metrisk) 60 m
Polaritet Meget polar
Oversigt 0,2 um Tykkelse; 0,25 mm ID; 60 m Længde
Vis mere Vis mindre
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.