Få mere at vide
SGE™ BPX5 Kapillærsøjler
Artikelnummer. 10386762
Længde (metrisk):
15 m
25 m
30 m
Temperaturområde:
-40 °C til +360/370 °C
-60 °C til +320/340 °C
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10386762
Brand: SGE™ 054101
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højtydende søjler med ultralav udluftning
  • Ikke-polær; udvidet temperaturområde
  • Sammensat af (5%)-phenyl (ækvivalent) polysilphenylen-siloxan
  • Søjler med en indvendig diameter på 0,25 mm er velegnede til USA EPA-metoder 604, 606, 610, 611, 625, 1625, 8040B, 8060, 8090, 8100, 8250 og 8270B
Tekniske data
Diameter (metrisk) Indvendig 0.25 mm
Stationær fase SGE™ BPX5
Til brug med (applikation) Fenolanalyse, Analyse af opløsningsmidler, Fenoler, Aminer, Pesticidanalyse, Herbicidanalyse
Partikelstørrelse 0,25μ m
Temperaturområde -40 °C til +360/370 °C
Filmtykkelse 0,25μ m
Længde (metrisk) 30 m
Polaritet Ikke polær