Få mere at vide
Fisherbrand™ Traceable™ Berøringsfrit infrarødt termometer
Traceable™ Berøringsfrit infrarødt termometer måler infrarøde overfladetemperaturer med synsfelter på 6:1 til 8:1.
Brand:  Fisherbrand™ 4317
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 11749785
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
Traceable™ Berøringsfrit infrarødt termometer måler infrarøde overfladetemperaturer med synsfelter på 6:1 til 8:1.
  • If a unit has a view field of 7:1 and the thermometer is held 14 in. (35.6 cm) from object, it reads infrared radiation emitting from a 2 in. dia. (5.1 cm) spot
  • Switch to view either Celsius or Fahrenheit scales Laser sighting beam permits aiming precisely at the target surface
  • 15-077-57 and 06-664-39 assure accurate measurements using adjustable control to account for differences in surface infrared emissivity of objects
  • One-second sampling, backlighting button, data hold, low-battery indicator and dual ranges
Note: Not meant for medical use.
Certificeringer
Individuelt serienummereret sporbart certifikat leveres fra en ISO 17025 kalibreringslaboratorium akkrediteret af A2LA™ ; angiver sporbarhed til standarder leveret af NIST™ .
Tekniske data
Tekniske data
ISO 17025, A2LA, NIST
Carrying Case, 9 V Battery
197 mm
1 sec.
9.62 oz.
752°F
-4°F
-4°F to +752°F
9 V
Digital LCD
Petroleum, electronics, plant and field use. (Not meant for medical use.)
7.75 in.
197 mm
0.1°
0.23 kg
400°C
-20°C
-20°C to +400°C
±3°C or ±3%
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Brochures
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Fisherbrand™ Traceable™ Berøringsfrit infrarødt termometer > Traceable™ Noncontact Infrared Thermometer; Ranges: -10°C to +300°C (+14°F to +572°F)