Få mere at vide
Fisherbrand™ Traceable™ Berøringsfrit infrarødt termometer
Artikelnummer. p-203736 Shop alle Fisherbrand produkter
Temperaturområde (metrisk):
-20 °C til +400 °C
-60 °C til +500 °C
Temperaturområde (engelsk):
-4 °F til +752 °F
-76 °F til +932 °F
0 °F til 788 °F
Længde (metrisk) samlet:
152 mm
178 mm
197 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11729785
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Traceable™ Berøringsfrit infrarødt termometer måler infrarøde overfladetemperaturer med synsfelter på 6:1 til 8:1.
  • Hvis en enhed har et synsfelt på 7:1, og termometeret holdes 14 tommer. (35,6 cm) fra objektet aflæser den infrarød stråling, der udsendes fra en 2 in. dia. (5,1 cm) plet
  • Skift for at se enten Celsius- eller Fahrenheit-skalaer Lasersigtestråle tillader at sigte præcist mod måloverfladen
  • 15-077-57 og 06-664-39 sikrer nøjagtige målinger ved hjælp af justerbar kontrol for at tage højde for forskelle i objekters overflade infrarøde emissivitet
  • Sampling på ét sekund, knap til baggrundsbelysning, datahold, indikator for lavt batteri og dobbelte områder
Bemærk: Ikke beregnet til medicinsk brug.
Certificeringer
Individuelt serienummereret sporbart certifikat leveres fra en ISO 17025 kalibreringslaboratorium akkrediteret af A2LA™ ; angiver sporbarhed til standarder leveret af NIST™ .
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 17025, A2LA, NIST
Til brug med (applikation) Petroleum, elektronik, anlæg og markanvendelse. (Ikke beregnet til medicinsk brug.)
Inkluderer To AAA-batterier, håndledsrem
Længde (engelsk) Samlet 7 tommer
Længde (metrisk) 178 mm
Længde (metrisk) samlet 178 mm
Måletid 1 sek.
Opløsning
Vægt (engelsk) 6 oz.
Vægt (metrisk) 0.17 kg
Produkttype Infrarød termometerpistol
Maks. Temperatur (engelsk) 932 °F
Maks. Temperatur (metrisk) 500 °C
Min. Temperatur (engelsk) -76 °F
Min. Temperatur (metrisk) -60 °C
Temperaturområde (engelsk) -76 °F til +932 °F
Temperaturområde (metrisk) -60 °C til +500 °C
Kalibreret Ja
Batteritype AAA
Nøjagtighed ±2 °C eller 2 %
Vise Digital LCD
Bredde (metrisk) 3.8 cm