Få mere at vide
Fisherbrand™ Traceable™ Hukommelseshygrometer/termometer
Viser samtidig både temperatur og relativ luftfugtighed på dobbelt 1,12 tommer høj LCD.
2615.00 DKK
Tekniske data
Alarmtyper | Programmerbar hørbar alarm |
---|---|
Inkluderer | Kalibreringsvejledning |
Artikelnummer | Brand | Type | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Type | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
11799825
|
Fisherbrand™
61019-16 |
Hukommelseshygrometer/termometer |
2615.00 DKK
Hver |
Forventet forsendelse: 11-12-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||||
Beskrivelse
Viser samtidig både temperatur og relativ luftfugtighed på dobbelt 1,12 tommer høj LCD.
- Minimum/maksimum luftfugtighed og temperaturaflæsninger
- Auto-sluk funktion
- m/computerudgang
- m/Programmerbar hørbar alarm
Tekniske data
Programmerbar hørbar alarm | |
Kalibreringsvejledning |
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Fisherbrand™ Traceable™ Hukommelseshygrometer/termometer