Få mere at vide
Fisherbrand™ Traceable™ Hukommelseshygrometer/termometer
Artikelnummer. 11799825 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Type:
Hukommelseshygrometer/termometer
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Type Pakningsstørrelse
11799825 Hukommelseshygrometer/termometer Hver
1 options
Artikelnummer. 11799825
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-01-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Viser samtidig både temperatur og relativ luftfugtighed på dobbelt 1,12 tommer høj LCD.
  • Minimum/maksimum luftfugtighed og temperaturaflæsninger
  • Auto-sluk funktion
  • m/computerudgang
  • m/Programmerbar hørbar alarm
Tekniske data
Type Hukommelseshygrometer/termometer
Fugtighedsområde 10 til 95 %
Opløsning 0.001
Nøjagtighed ±2 %
Temperaturområde (metrisk) -20 °C til +50 °C
Alarmtyper Programmerbar hørbar alarm
Display Type LCD
Materiale ABS-plast
Dimensioner (L x B x H) 7,12 x 2,75 x 1,25 tommer. (18 x 7 x 3 cm)
Længde (engelsk) 7,12 tommer.
Længde (engelsk) Kabel 3 ft.
Længde (engelsk) sonde 8,5 tommer
Længde (metrisk) 18 cm
Længde (metrisk) kabel 91.4 cm
Længde (metrisk) sonde 22 cm
Bredde (engelsk) 2,75 tommer
Bredde (metrisk) 7 cm
Højde (engelsk) 1,25 tommer.
Højde (metrisk) 3 cm
Diameter (engelsk) sonde 0,7 tommer
Diameter (metrisk) sonde 1.7 cm
Vægt (engelsk) 10,75 oz.
Vægt (metrisk) 0.304 kg
Inkluderer Kalibreringsvejledning