Få mere at vide
Thermo Scientific™ TRACE™ TR-Wax GC kolonner
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Analyser en bred vifte af polære forbindelser med Thermo ScientificTM TRACETM TR-Voks GC-søjle. En polyethylen-glycol-baseret fase, der er ideel til analyse af alle polære forbindelser, den er stærkt tværbundet og fuldstændig deaktiveret for at give fremragende topform selv med kortkædede alkoholer.
- Polær fase, polyethylenglycol
- Meget tværbundet og fuldstændig deaktiveret
- Vaskbar med opløsningsmiddel
Ansøgninger :
- Estere
- Alkoholer
- Ketoner
- Glykoler
- Aromatiske isomerer
Fremragende kvalitet og reproducerbarhed :
Anbefalet brug:
- Lav blødning selv ved høje temperaturer
- Enestående robusthed til vanskelige adskillelser
- Pålidelig og reproducerbar ydeevne
- Aldehyder
- Æteriske olier
Alternative anvendelser:
- Syrer
- Alkoholer
- Alkoholer i drikkevarer
- Alditolacetater (sukker)
- Aminer –alifatiske
- Aminer –aromatiske
- Herbicider
- Ketoner
- Nitroaromatics
- Fenoler
- Flygtige stoffer
Ligner:
- DB-voks
- BP20
- Rtx™ -Voks
- Stabilwax™
- HP20M
- HP-voks
- HP-INNOWax
- SUPELCOWAX™ 10
- PÅ™ -Voks
- Nukol™
- CP Wax52CB
- SUPEROX II
- Carbowax™
- PE-VOKS
- ZBWAX
Tekniske data
Tekniske data
Maks. Temperatur | 240/260 °C |
Diameter (metrisk) | 0.53 mm |
Diameter (metrisk) Indvendig | 0.53 mm |
Produktlinje | SPOR |
Stationær fase | Trace™ TR-VOKS |
USP type | G16, G20 |
Til brug med (applikation) | Glykolanalyse, GC for alkoholer, GC for ketoner, GC for glycoler, GC for aromatiske isomerer |
Filmtykkelse | 1μ m |
Længde (metrisk) | 15 m |
Polaritet | Polar |
Vis mere |
Produktforslag
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.